3-Amino-2-bromo-5-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-5-cloro-3-piridilamina
A2973-5G
A2973-25G
TCIAA2973-5GEA
41
EUR
TCIAA2973-5G
TCIAA2973-25G
3-Amino-2-bromo-5-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Amino-2-bromo-5-cloropiridina
Formula:
C₅H₄BrClN₂ MW: 207.46 g/mol |
Número MDL:
MFCD07368976 Núm. CAS: 90902-83-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |