5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2975-1G A2975-5G
TCIAA2975-1GEA 21 EUR
TCIAA2975-1G TCIAA2975-5G
5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Número MDL: MFCD03095085
Núm. CAS: 38186-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fabc2dc6476917fc38a798cf4b8f8d7873b676c&vid=4fabc2dc6476917fc38a798cf4b8f8d7873b676c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C