2-Amino-4-fluoropyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2976-1G A2976-5G
TCIAA2976-1GEA 102 EUR
TCIAA2976-1G TCIAA2976-5G
2-Amino-4-fluoropyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₅FN₂
MW: 112.04 g/mol
Número MDL: MFCD09260906
Núm. CAS: 944401-77-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C