4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2979-200MG
A2979-1G
TCIAA2979-200MGEA
24
EUR
TCIAA2979-200MG
TCIAA2979-1G
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide ≥98.0% (by HPLC)
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Formula:
C₁₃H₁₂FN₃O₂ |
Número MDL:
MFCD09033852 Núm. CAS: 757251-39-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |