(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2981-200MG
A2981-1G
TCIAA2981-200MGEA
68
EUR
TCIAA2981-200MG
TCIAA2981-1G
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
Formula:
C₁₃H₁₉O₂Ir Pto. de fusión: 155°C |
Número MDL:
MFCD08273779 Núm. CAS: 12154-84-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline |
Elemental analysis (Carbon) | 37.10 to 41.00 % |