Aniline hydrobromide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A2985-1G A2985-5G
TCIAA2985-1GEA 36 EUR
TCIAA2985-1G TCIAA2985-5G
Aniline hydrobromide ≥98.0% (by HPLC)
Aniline hydrobromide
Formula: C₆H₇N·HBr
Pto. de fusión: 285°C
Número MDL: MFCD00035465
Núm. CAS: 542-11-0
EINECS: 208-801-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b86f2f9b5f5953b6bdeb1c0b0d5d5c40d9711b&vid=80b86f2f9b5f5953b6bdeb1c0b0d5d5c40d9711b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %