4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4'-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4-biphenylcarbonitrile, 6-[(4'-Cyanobiphenyl-4-yl)oxy]hexyl acrylate, Acrylic acid 6-[(4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy]hexyl ester, 6-[(4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy]hexyl acrylate, 6-((4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy)hexyl acrylate
A2986-1G A2986-5G
TCIAA2986-1GEA 120 EUR
TCIAA2986-1G TCIAA2986-5G
4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl
Formula: C₂₂H₂₃NO₃
MW: 349,43 g/mol
Pto. de fusión: 71°C
Número MDL: MFCD16293619
Núm. CAS: 89823-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4f6895afbf3f9db48881b562dbf9fd08366c893&vid=d4f6895afbf3f9db48881b562dbf9fd08366c893&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %