3-Acetylpyridine N-Oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Acetylpyridine n-oxide
A2987-1G A2987-5G
TCIAA2987-1GEA 75 EUR
TCIAA2987-1G TCIAA2987-5G
3-Acetylpyridine N-Oxide ≥98.0% (por GC)
3-Acetylpyridine N-Oxide
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Número MDL: MFCD00955798
Núm. CAS: 14188-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e2b90a0780c168b5f8384967baf135f82de5b09&vid=4e2b90a0780c168b5f8384967baf135f82de5b09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C