2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2988-1G A2988-5G
TCIAA2988-1GEA 42 EUR
TCIAA2988-1G TCIAA2988-5G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232,0400 g/mol
Número MDL: MFCD00092197
Núm. CAS: 100367-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92b9b4f3316c51758ae5d847703dc45251c2eb4b&vid=92b9b4f3316c51758ae5d847703dc45251c2eb4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C