2-Amino-6-methylpyrazine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methylpyrazin-2-amine
A2992-200MG A2992-1G
TCIAA2992-200MGEA 26 EUR
TCIAA2992-200MG TCIAA2992-1G
2-Amino-6-methylpyrazine ≥97.0% (por GC)
2-Amino-6-methylpyrazine
Formula: C₅H₇N₃
Número MDL: MFCD08235193
Núm. CAS: 5521-56-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26a9428d6ba3a03dfd625afb8884e500f6d06a33&vid=26a9428d6ba3a03dfd625afb8884e500f6d06a33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C