3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-amine, 3-Amino-2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-3-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-(5-Amino-6-methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester
A2993-200MG A2993-1G
TCIAA2993-200MGEA 57 EUR
TCIAA2993-200MG TCIAA2993-1G
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₉BN₂O₃
Número MDL: MFCD12923427
Núm. CAS: 893440-50-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C