5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Amino-3-bromo-2-picoline
A2996-1G A2996-5G
TCIAA2996-1GEA 88 EUR
TCIAA2996-1G TCIAA2996-5G
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Número MDL: MFCD08060462
Núm. CAS: 186593-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a946b431618dd6dd3cde6a27caf67ca8abbad1b&vid=6a946b431618dd6dd3cde6a27caf67ca8abbad1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 108.0 deg-C