(2-Aminofenil)acetonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Aminophenyl)acetonitrile, 2-Aminobenzyl cyanide, (2-Aminophenyl)acetonitrile
A2997-200MG A2997-1G
TCIAA2997-200MGEA 34 EUR
TCIAA2997-200MG TCIAA2997-1G
(2-Aminofenil)acetonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2-Aminofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₈N₂
Número MDL: MFCD00091082
Núm. CAS: 2973-50-4
EINECS: 221-015-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C