Alcohol 3-amino-4-metilbencilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-4-methylbenzyl Alcohol
A2998-1G
A2998-5G
TCIAA2998-1GEA
21
EUR
TCIAA2998-1G
TCIAA2998-5G
Alcohol 3-amino-4-metilbencilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-4-methylbenzyl alcohol
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00075051 Núm. CAS: 81863-45-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |