(R)-β-Phenylalaninol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A2999-200MG A2999-1G
TCIAA2999-200MGEA 36 EUR
TCIAA2999-200MG TCIAA2999-1G
(R)-β-Phenylalaninol ≥97.0% (por GC)
(R)-β-Phenylalaninol
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. de fusión: 77°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01311791
Núm. CAS: 170564-98-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=1, CHCL3)