2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A3001-1G A3001-5G
TCIAA3001-1GEA 94 EUR
TCIAA3001-1G TCIAA3001-5G
2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol
Formula: C₇H₆N₂OS
Número MDL: MFCD00160060
Núm. CAS: 7471-03-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93cee0a89b696acadedb8e0f499f2ecfda12d6ae&vid=93cee0a89b696acadedb8e0f499f2ecfda12d6ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C