2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazol, 5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
A3002-1G A3002-5G
TCIAA3002-1GEA 58 EUR
TCIAA3002-1G TCIAA3002-5G
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₈H₇N₃S
MW: 177,23 g/mol
Número MDL: MFCD00205278
Núm. CAS: 2002-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7605dc3789c3145f4190efc8e42927d59526019b&vid=7605dc3789c3145f4190efc8e42927d59526019b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %