Azido-PEG4-Amine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Amino-PEG4-Azide, 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanyl Azide, 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine, 1-Amino-14-azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
A3004-50MG A3004-250MG
TCIAA3004-50MGEA 45 EUR
TCIAA3004-50MG TCIAA3004-250MG
Azido-PEG4-Amine ≥95.0% (por GC)
Azido-PEG4-Amine
Formula: C₁₀H₂₂N₄O₄
MW: 262,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD20134134
Núm. CAS: 951671-92-4
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32fca75e2e755551477537904f299fb62a7f8ac&vid=e32fca75e2e755551477537904f299fb62a7f8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %