Azido-PEG11-amine ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontanyl Azide, 35-Azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-amine, Amino-PEG11-Azide, 1-Amino-35-azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane
A3007-250MG
A3007-50MG
TCIAA3007-250MGEA
383
EUR
TCIAA3007-250MG
TCIAA3007-50MG
Azido-PEG11-amine ≥93.0% (by HPLC)
Azido-PEG11-Amine
Formula:
C₂₄H₅₀N₄O₁₁ MW: 570,68 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
1800414-71-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 9.00 to 10.50 % |