Acacetina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,7-Dihidroxi-2-(4-metoxifenil)-4-benzopirona, 5,7-Dihidroxi-4'-metoxiflavona
A3013-100MG A3013-25MG
TCIAA3013-100MGEA 424 EUR
TCIAA3013-100MG TCIAA3013-25MG
Acacetina ≥98.0% (por GC)
Acacetina
Formula: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016936
Núm. CAS: 480-44-4
EINECS: 207-552-3
Índice Merck: 14,00013
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %