1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone 96,0 GC, T
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethan-1-one, 3'-Amino-4'-chloroacetophenone
A3026-1G
A3026-5G
TCIAA3026-1GEA
34
EUR
TCIAA3026-1G
TCIAA3026-5G
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone 96,0 GC, T
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
Formula:
C₈H₈ClNO MW: 169.61 g/mol |
Número MDL:
MFCD00122619 Núm. CAS: 79406-57-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |