1-(2-Amino-4-methoxy-3-methylphenyl)ethanone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2'-Amino-3'-methyl-4'-methoxyacetophenone
A3027-1G A3027-5G
TCIAA3027-1GEA 83 EUR
TCIAA3027-1G TCIAA3027-5G
1-(2-Amino-4-methoxy-3-methylphenyl)ethanone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Amino-4-methoxy-3-methylphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2200 g/mol
Número MDL: MFCD11042290
Núm. CAS: 912347-94-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C