2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3029-1G
A3029-5G
TCIAA3029-1GEA
63
EUR
TCIAA3029-1G
TCIAA3029-5G
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formula:
C₉H₆F₂N₂S |
Número MDL:
MFCD00472891 Núm. CAS: 105512-80-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |