2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
A3030-1G A3030-5G
TCIAA3030-1GEA 49 EUR
TCIAA3030-1G TCIAA3030-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉BrClNO
Pto. de fusión: 285°C
Número MDL: MFCD00051998
Núm. CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0db81bc1c069f128e9ebaeeec043566faf4bff41&vid=0db81bc1c069f128e9ebaeeec043566faf4bff41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %