2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3032-1G
A3032-5G
TCIAA3032-1GEA
51
EUR
TCIAA3032-1G
TCIAA3032-5G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formula:
C₈H₉BrN₂O |
Número MDL:
MFCD03909755 Núm. CAS: 142404-84-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |