2-Amino-4'-chlorobiphenyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3034-1G
A3034-5G
TCIAA3034-1GEA
60
EUR
TCIAA3034-1G
TCIAA3034-5G
2-Amino-4'-chlorobiphenyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4'-chlorobiphenyl
Formula:
C₁₂H₁₀ClN |
Número MDL:
MFCD03424659 Núm. CAS: 1204-44-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |