3-Amino-2,5-dibromopyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromopyridin-3-amine
A3048-1G A3048-5G
TCIAA3048-1GEA 34 EUR
TCIAA3048-1G TCIAA3048-5G
3-Amino-2,5-dibromopyridine ≥98.0% (por GC)
3-Amino-2,5-dibromopyridine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Número MDL: MFCD09266224
Núm. CAS: 90902-84-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C