3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylpyrazole
A3055-1G
A3055-5G
TCIAA3055-1GEA
58
EUR
TCIAA3055-1G
TCIAA3055-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula:
C₁₆H₁₅N₃O |
Número MDL:
MFCD00197061 Núm. CAS: 19652-13-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |