4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Proveedor: TCI
Atención
A3058-5G A3058-25G
TCIAA3058-5GEA 29 EUR
TCIAA3058-5G TCIAA3058-25G
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Número MDL: MFCD09837293
Núm. CAS: 310400-38-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d974d2451cd4f2f647f95e666a7f09b49c79712&vid=6d974d2451cd4f2f647f95e666a7f09b49c79712&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %