2-Amino-3,5-diclorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A3062-1G A3062-5G
TCIAA3062-1GEA 54 EUR
TCIAA3062-1G TCIAA3062-5G
2-Amino-3,5-diclorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3,5-diclorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00158947
Núm. CAS: 36764-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fc4886a3e7747d366654a0c394ba30966cd7ac2&vid=6fc4886a3e7747d366654a0c394ba30966cd7ac2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C