2-Amino-5-bromobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3063-200MG
A3063-1G
TCIAA3063-200MGEA
32
EUR
TCIAA3063-200MG
TCIAA3063-1G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Formula:
C₇H₆BrNO Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10696879 Núm. CAS: 29124-57-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |
Acid Value | max. 2.0 |