2-Acetamido-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3065-1G
A3065-5G
TCIAA3065-1GEA
74
EUR
TCIAA3065-1G
TCIAA3065-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formula:
C₈H₁₀N₂O Pto. Ebullición: 158°C |
Número MDL:
MFCD00495347 Núm. CAS: 7463-30-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |