4-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4-Chlorophenyl)-5-methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)-5-methylthiazole
A3066-1G A3066-5G
TCIAA3066-1GEA 65 EUR
TCIAA3066-1G TCIAA3066-5G
4-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (por GC)
4-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₁₀H₉ClN₂S
MW: 224,71 g/mol
Número MDL: MFCD00731832
Núm. CAS: 82632-77-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43a015bf04218f77236380a058cfbf88b97cfe90&vid=43a015bf04218f77236380a058cfbf88b97cfe90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C