2-Amino-5-cloro-3-iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Cloro-3-iodo-2-piridilamina
A3069-1G A3069-5G
TCIAA3069-1GEA 38 EUR
TCIAA3069-1G TCIAA3069-5G
2-Amino-5-cloro-3-iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-cloro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,46 g/mol
Número MDL: MFCD07644578
Núm. CAS: 211308-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe1de862d2ed8c166f7e84b7cc887bd16194ff4c&vid=fe1de862d2ed8c166f7e84b7cc887bd16194ff4c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C