4-Aminocyclohexanone hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3070-1G
A3070-5G
TCIAA3070-1GEA
74
EUR
TCIAA3070-1G
TCIAA3070-5G
4-Aminocyclohexanone hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Aminocyclohexanone hydrochloride
Formula:
C₆H₁₁NO·HCl MW: 149,62 g/mol |
Número MDL:
MFCD06659765 Núm. CAS: 675112-40-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |