(4-Aminobenzyl)phosphonic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Aminobenzyl)phosphonic Acid
A3072-200MG A3072-1G
TCIAA3072-200MGEA 58 EUR
TCIAA3072-200MG TCIAA3072-1G
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid
Formula: C₇H₁₀NO₃P
Pto. de fusión: 325°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00070204
Núm. CAS: 5424-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de0bba207a9163e41ff14b730cdb0e3c4386059f&vid=de0bba207a9163e41ff14b730cdb0e3c4386059f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %