H-Phg(4-Cl)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A3077-1G A3077-5G
TCIAA3077-1GEA 35 EUR
TCIAA3077-1G TCIAA3077-5G
H-Phg(4-Cl)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
H-Phg(4-Cl)-OH
Formula: C₈H₈ClNO₂
Número MDL: MFCD03701467
Núm. CAS: 67336-19-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +126 to +140 deg (C=1, 1N HCl)