3-Oxetanamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
A3080-200MG A3080-1G
TCIAA3080-200MGEA 40 EUR
TCIAA3080-200MG TCIAA3080-1G
3-Oxetanamine ≥97.0% (por GC)
3-Oxetanamine
Formula: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08544363
Núm. CAS: 21635-88-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74625f81eb93be0f751ce84cdfadf7e961c6bfd2&vid=74625f81eb93be0f751ce84cdfadf7e961c6bfd2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %