AM 580 ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A3082-100MG A3082-25MG A3082-5MG
TCIAA3082-100MGEA 525 EUR
TCIAA3082-100MG TCIAA3082-25MG TCIAA3082-5MG
AM 580 ≥97.0% (por GC)
AM 580
Formula: C₂₂H₂₅NO₃
Número MDL: MFCD00673916
Núm. CAS: 102121-60-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %