(R)-(+)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A3084-1G A3084-5G
TCIAA3084-1GEA 78 EUR
TCIAA3084-1G TCIAA3084-5G
(R)-(+)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-2-Acetoxypropionic acid
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 82°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16036178
Núm. CAS: 18668-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3632b8f2af19f4dfbb9586335d136ab9e587e69d&vid=3632b8f2af19f4dfbb9586335d136ab9e587e69d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %