(R)-(+)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A3085-1G A3085-5G
TCIAA3085-1GEA 78 EUR
TCIAA3085-1G TCIAA3085-5G
(R)-(+)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(R)-(+)-2-Acetoxypropionyl chloride
Formula: C₅H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 53°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27925055
Núm. CAS: 53636-19-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0a4fe3af624fe541985af9f08af32f356ef21a&vid=bb0a4fe3af624fe541985af9f08af32f356ef21a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %