4-(3-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A3086-1G A3086-200MG
TCIAA3086-1GEA 107 EUR
TCIAA3086-1G TCIAA3086-200MG
4-(3-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(3-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₉H₇N₃O₂S
Número MDL: MFCD00022455
Núm. CAS: 57493-24-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C