2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid Pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
A3087-1G
A3087-5G
TCIAA3087-1GEA
61
EUR
TCIAA3087-1G
TCIAA3087-5G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₀H₁₆BN₃O₂ MW: 221,06 g/mol |
Número MDL:
MFCD06795685 Núm. CAS: 402960-38-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 210.0 to 214.0 deg-C |