Amonio tiocianato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A3088-25G A3088-500G
TCIAA3088-25GEA 16 EUR
TCIAA3088-25G TCIAA3088-500G
Amonio tiocianato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Amonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Pto. de fusión: 150°C
Número MDL: MFCD00011428
Núm. CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Índice Merck: 14,00561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f3281f4ccf70636fad690fddca809139665161&vid=65f3281f4ccf70636fad690fddca809139665161&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NH4SCN method) min. 98.0 %