5-Azoniaspiro[4.4]nonane bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Azoniaspiro[4.4]nonane Bromide
A3091-1G A3091-5G
TCIAA3091-1GEA 50 EUR
TCIAA3091-1G TCIAA3091-5G
5-Azoniaspiro[4.4]nonane bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Azoniaspiro[4.4]nonane bromide
Formula: C₈H₁₆BrN
MW: 206,13 g/mol
Pto. de fusión: 273°C
Número MDL: MFCD30749246
Núm. CAS: 16450-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b5ffe2089abade421abfa5f659df79c63bcc1e&vid=c0b5ffe2089abade421abfa5f659df79c63bcc1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %