5-Azoniaspiro[4.4]nonane chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A3092-1G A3092-5G
TCIAA3092-1GEA 49 EUR
TCIAA3092-1G TCIAA3092-5G
5-Azoniaspiro[4.4]nonane chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Azoniaspiro[4.4]nonane chloride
Formula: C₈H₁₆ClN
MW: 161,67 g/mol
Pto. de fusión: 295°C
Núm. CAS: 98997-63-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232fed7bb9974d647f6b517419bff27902c487b2&vid=232fed7bb9974d647f6b517419bff27902c487b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %