Acitretin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2E,4E,6E,8E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
A3097-50MG A3097-250MG
TCIAA3097-50MGEA 108 EUR
TCIAA3097-50MG TCIAA3097-250MG
Acitretin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Acitretin
Formula: C₂₁H₂₆O₃
MW: 326.4 g/mol
Pto. de fusión: 230°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00866632
Núm. CAS: 55079-83-9
EINECS: 259-474-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,00112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=629f7c928a009a61be49d5603c8f7c670e8030ab&vid=629f7c928a009a61be49d5603c8f7c670e8030ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %