5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A3107-1G A3107-5G
TCIAA3107-1GEA 47 EUR
TCIAA3107-1G TCIAA3107-5G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Pto. Ebullición: 97°C
Número MDL: MFCD00190144
Núm. CAS: 1544-85-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %