Napabucasin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A3110-25MG A3110-100MG
TCIAA3110-25MGEA 38 EUR
TCIAA3110-25MG TCIAA3110-100MG
Napabucasin ≥98.0% (por GC)
Napabucasin
Formula: C₁₄H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28155270
Núm. CAS: 83280-65-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4399b2b7001177821f96c79f89e6964077af893d&vid=4399b2b7001177821f96c79f89e6964077af893d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C