Almotriptan Malate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A3111-100MG A3111-25MG
TCIAA3111-100MGEA 396 EUR
TCIAA3111-100MG TCIAA3111-25MG
Almotriptan Malate ≥98.0% (by HPLC)
Almotriptan Malate
Formula: C₁₇H₂₅N₃O₂S·C₄H₆O₅
Número MDL: MFCD08067740
Núm. CAS: 181183-52-8
Índice Merck: 14,00304
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 9.50 %